Merck
333212
Sigma-Aldrich
Thallium(I)-carbonat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Thalliumcarbonat
Größe auswählen
10 G
€ 76,10
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 76,10
About This Item
Lineare Formel:
Tl2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
468.78
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 76,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Form
crystalline
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: thallium
Verunreinigungen
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
260-270 °C (dec.) (lit.)
Dichte
7.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Tl]OC(=O)O[Tl]
InChI
1S/CH2O3.2Tl/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
DASUJKKKKGHFBF-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
[Studies on the spermotoxicity of thallium carbonate in drinking water and its effect on the reproductive function of mice].
Q Y Wei
Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine], 21(3), 141-143 (1987-05-01)
T S Thian et al.
Applied and environmental microbiology, 41(3), 724-728 (1981-03-01)
Gentamicin-thallous-carbonate (GTC) agar was formulated by Donnelly and Hartman (Appl. Environ. Microbiol. 35:576-581, 1978) to select for fecal streptococci in sewage and water samples. The present study was conducted to determine the usefulness of GTC agar for the enumeration of
[Experimental substantiation of maximum permissible concentration of thallium carbonate in environmental air].
A Kh Kamil'dzhanov
Gigiena i sanitariia, (5)(5), 8-10 (1993-05-01)