Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 64,60 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3O2C(CH2)6CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-059-5
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
268 °C (lit.)
density
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C10H18O4/c1-13-9(11)7-5-3-4-6-8-10(12)14-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
LNLCRJXCNQABMV-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl suberate was used in the preparation of [8-2H2] and [7-2H2]oleates.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ≥99% | description 98% | description purum, ≥98.0% (T) |
| assay 99% | assay ≥99% | assay 98% | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index n20/D 1.386 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| density 1.014 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.333 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| bp 268 °C (lit.) | bp 188 °C (lit.) | bp 230 °C/15 mmHg (lit.) | bp 230 °C/15 mmHg (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?