Merck
309583
Pentaethylenglycol-di(p-toluolsulfonat)
95%
Synonym(e):
3,6,9,12-Tetraoxatetradecan-1,14-diyl-ditosylat, Pentaethylenglykol-ditosylat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3(CH2CH2O)5SO2C6H4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
546.65
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599245
Assay:
95%
Form:
viscous liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
95%
form
viscous liquid
refractive index
n20/D 1.524 (lit.)
density
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether, tosylate
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCOCCOCCOCCOCCOS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C24H34O10S2/c1-21-3-7-23(8-4-21)35(25,26)33-19-17-31-15-13-29-11-12-30-14-16-32-18-20-34-36(27,28)24-9-5-22(2)6-10-24/h3-10H,11-20H2,1-2H3
InChI key
BUHGDYPBQWWWQS-UHFFFAOYSA-N
Application
Used to prepare calix[4]arenes, calix[5]arenes, and crown ethers.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)