Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2(COCl)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.95
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-772-9
Beilstein/REAXYS Number:
774044
MDL number:
Assay:
97%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
bp
53-55 °C/19 mmHg (lit.)
density
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
acyl chloride
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC(=O)CC(Cl)=O
InChI
1S/C3H2Cl2O2/c4-2(6)1-3(5)7/h1H2
InChI key
SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Application
Malonyl chloride can be used as a reactant for the synthesis of:
It can also be used as a coupling agent in the synthesis of block copolymers by anionic polymerization.
- Alkaloids with tetracyclic cores such as cyclopiamide A and speradine E.
- 6-tetrathiafulvalene(TTF)-polymer by condensation polymerization with TTF-based dihydroxy monomer.
- N-doped TiO2 films by molecular layer deposition.
- Alkyne-substituted 1,3-oxazines by reaction with arylpropynamides.
It can also be used as a coupling agent in the synthesis of block copolymers by anionic polymerization.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay 95% | assay 97% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 53-55 °C/19 mmHg (lit.) | bp - | bp 57-59 °C/12 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.465 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.432 (lit.) | refractive index - |
| density 1.449 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.273 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
116.6 °F - closed cup
flash_point_c
47 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?