Wichtige Dokumente
144797
Nitrilotris(methylen)triphosphonsäure -Lösung
50 wt. % in H2O
Synonym(e):
Nitrilotris-(methylenphosphonsäure) -Lösung
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Konzentration
50 wt. % in H2O
Verunreinigungen
10-20% aqueous inorganic acids
pH-Wert
0.46
Dichte
1.3 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
OP(O)(=O)CN(CP(O)(O)=O)CP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H12NO9P3/c5-14(6,7)1-4(2-15(8,9)10)3-16(11,12)13/h1-3H2,(H2,5,6,7)(H2,8,9,10)(H2,11,12,13)
InChIKey
YDONNITUKPKTIG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?