If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 69,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 € 123,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 736,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
N-(Phosphonomethyl)glycin, 96%
Quality Segment
assay
96%
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI key
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Analyse der Wasserverschmutzung: Campanale et al. untersuchten Glyphosat und AMPA-Pestizide in Fließgewässern und Sedimenten und lieferten wichtige Daten zur Umweltverteilung und Persistenz von N-(Phosphonomethyl)glycin-Derivaten. Diese Forschung unterstützt die Bemühungen, Umweltschadstoffe effektiv zu überwachen und zu regulieren (Campanale et al., 2024).
- Studien zur öffentlichen Gesundheit: Unter Landwirten wurde ein Urin-Biomonitoring der Glyphosatbelastung durchgeführt, wobei N-(Phosphonomethyl)glycin als Marker verwendet wurde. Diese Studie trägt zu unserem Verständnis der Risiken der berufsbedingten Belastung bei und unterstützt die Entwicklung von Arbeitsschutzrichtlinien (Chang et al., 2024).
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description BioReagent, suitable for plant cell culture | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description ≥98.0% (T) |
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay 96% | assay - | assay - | assay ≥98.0% (T) |
| mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp 230 °C (dec.) (lit.) | mp - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-(Phosphonomethyl)glycin
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf