Fortfahren mit
412295
4-(Trifluormethyl)-phenylhydrazin
96%
Synonym(e):
1-(4-Trifluoromethylphenyl)hydrazine, 4-Trifluoromethylphenylhydrazine, [4-(Trifluoromethyl)phenyl]hydrazine, p-Trifluoromethylphenylhydrazine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,10
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CF3C6H4NHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
€ 82,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
96%
bp
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
mp
63-65 °C (lit.)
functional group
fluoro, hydrazine
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NNc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)5-1-3-6(12-11)4-2-5/h1-4,12H,11H2
InChI key
DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
General description
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine participates as phenylhydrazine-based reductant containing fluorine atoms in the one-step reduction and functionalization of graphene oxide.
Application
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine may be used for the synthesis of 2-iodo-9-trifluoromethyl-paullone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
522910333441559989
description
96%
description
97%
description
99%
description
97%
assay
96%
assay
97%
assay
99%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
63-65 °C (lit.)
mp
-
mp
13-14 °C (lit.)
mp
-
bp
118-122 °C/17 mmHg (lit.)
bp
110 °C (lit.)
bp
94-95 °C/21 mmHg (lit.)
bp
146-147 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
functional group
fluoro, hydrazine
functional group
fluoro
functional group
fluoro, ester
functional group
fluoro, chloro
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)