Fortfahren mit
SML0527
Epalrestat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(5Z)-5-[(2E)-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ylidene]-4-oxo-2-thioxo-3-thiazolidineacetic acid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 124,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 484,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H13NO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.40
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
€ 124,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1\C(=C/C(=C/c2ccccc2)/C)\C(=O)N(C1=S)CC(=O)O
InChI
1S/C15H13NO3S2/c1-10(7-11-5-3-2-4-6-11)8-12-14(19)16(9-13(17)18)15(20)21-12/h2-8H,9H2,1H3,(H,17,18)/b10-7+,12-8-
InChI key
CHNUOJQWGUIOLD-NFZZJPOKSA-N
Application
Epalrestat has been used as an aldose reductase inhibitor:
  • in the dahomey larvae diet fed forDrosophila[1]
  • for non-irradiated and X-ray irradiated human aldose reductase[2]
  • to test its protective effect in mice with bleomycin-induced pulmonary fibrosis[3]
Biochem/physiol Actions
Epalrestat inhibits Aldose Reductase (AR) involved in the rate limiting step in the conversion of glucose to sorbitol under hyperglycemic conditions. Aldose reductase has been the target of multiple clinical investigatons to treat diabetic neuropathy and retinopathy. Epalrestat is an approved drug in Japan and India, used for the treatment of diabetic neuropathy.
Epalrestat is an Aldose Reductase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Other Notes
Light sensitve
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1450SML0931SML2533
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)