Wichtige Dokumente
140244
N,N-Dimethylformamiddineopentylacetal
99%
Synonym(e):
1,1-Dineopentyloxy-N,N-dimethylmethylamin, 1,1-Dineopentyloxytrimethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.412 (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
ether
SMILES String
CN(C)C(OCC(C)(C)C)OCC(C)(C)C
InChI
1S/C13H29NO2/c1-12(2,3)9-15-11(14(7)8)16-10-13(4,5)6/h11H,9-10H2,1-8H3
InChIKey
KEXFRBIOHPDZQM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
125.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
52 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?