Fortfahren mit
40263
N,N-Dimethylformamid-di-tert-butylacetal
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethylamin, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 407,00
€ 305,25
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 800,00
€ 600,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.32
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
253-222-7
Beilstein/REAXYS Number:
969629
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Form:
liquid
€ 305,25
Listenpreis€ 407,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Level
assay
≥90% (GC)
form
liquid
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
InChI key
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Application
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal may be used in the synthesis of following:
  • (S)-2-(1-tert-butoxycarbonyl-2-{4-[2-(5-methyl-2-phenyloxazol-4-yl)ethoxy]phenyl}ethylamino)benzoic acid methyl ester[1]
  • 3-O-tert-butylmorphine[2]
  • tert-butylesters of pyrrole- and indolecarboxylic acids
Other Notes
Review; Synthesis of tert-butyl esters
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
140244178535142778
assay
≥90% (GC)
assay
99%
assay
95%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
bp
85-87 °C/10 mmHg (lit.)
bp
79-80 °C/60 mmHg (lit.)
bp
130-133 °C (lit.)
functional group
amine, ether
functional group
amine, ether
functional group
amine, ether
functional group
amine, ether
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
U. Widmer
Synthesis, 135-135 (1983)
Convenient synthesis of pyrrole-and indolecarboxylic acid tert-butylesters.
Ludwig J and Lehr M.
Synthetic Communications, 34(20), 3691-3695 (2004)
E Mohacsi et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(10), 1264-1266 (1982-10-01)
3-O-tert-Butylmorphine (5) was prepared from 6-O-acetylmorphine (3) via alkylation with N,N-dimethylformamide di-tert-butyl acetal, followed by hydrolytic removal of the 3-(dimethylamino)-2-propenoate group. The same process was used to prepare the tert-butyl ether of levorphanol (6), (-)-3-tert-butoxy-N-methylmorphinan (8). Both 5 and 8
Global Trade Item Number
SKUGTIN
40263-10ML-F04061837014994
40263-50ML-F04061831985931