Wichtige Dokumente
139432
1,3,4-Thiadiazol-2,5-dithiol Dikaliumsalz
98%
Synonym(e):
Bismuthiol I Dikaliumsalz, 1,3,4-Thiadiazol-2,5-dithiol Dikaliumsalz, 2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazol Dikaliumsalz, Wismutthiol I Dikaliumsalz
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
274-276 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K]Sc1nnc(S[K])s1
InChI
1S/C2H2N2S3.2K/c5-1-3-4-2(6)7-1;;/h(H,3,5)(H,4,6);;/q;2*+1/p-2
InChIKey
GPWLFGDMYSVEGN-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?