The conductivity of this product is not determined.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 49,70 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 166,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
S(C6H4SH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.40
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
98%
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful monomer and intermediate for dyes.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description technical grade, 90% | description 99% | description 98% |
| assay 98% | assay 90% | assay 99% | assay 98% |
| mp 112-114 °C (lit.) | mp - | mp 154-156 °C (lit.) | mp 245-250 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How is the conductivity of this material?