Merck
684163
Sigma-Aldrich
Indan-1,2-dion
97%
Synonym(e):
1H-Inden-1,2(3H)-dion
Größe auswählen
1 G
€ 73,30
€ 73,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 73,30
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 73,30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
117-124 °C
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
O=C1Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(8)11/h1-4H,5H2
InChIKey
WFFZGYRTVIPBFN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Indan-1,2-dion ist ein Reagenz für die Erfassung latenter Fingerabdrücke, das in der forensischen Chemie weit verbreitet zum Einsatz kommt.[1][2] Es eignet sich auch für die Synthese von polyzyklischem Aren- und Heteroarensystemen mit 5-gliedrigen Ringen.[3][4]
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chemical development of latent fingerprints: 1, 2-indanedione has come of age.
Wiesner S, et al.
Journal of Forensic Sciences, 46(5), 1082-1084 (2001)
Optimisation and evaluation of 1,2-indanedione for use as a fingermark reagent and its application to real samples.
Wallace-Kunkel C, et al.
Forensic Science International, 168(1), 14-26 (2007)
Patrick Fritz et al.
Forensic science international, 257, 20-28 (2015-08-19)
Dimethylaminocinnamaldehyde was re-evaluated as a wet contact reagent for the treatment of latent fingermarks on porous substrates. A new formulation (consisting of 0.028 g p-dimethylaminocinnamaldehyde, 0.84 mL glacial acetic acid, 6.2 mL ethyl acetate and 0.993 L 40-60 °C petroleum
Bent N-Heteroarenes.
Hahn S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(18), 8485-8494 (2016)
Hye-Jung Lee et al.
Journal of pineal research, 61(3), 303-316 (2016-06-07)
We investigated the physiological roles of 2-hydroxymelatonin (2-OHMel) in rice seedlings. When they were challenged with simultaneous multiple abiotic stressors, such as a combination of cold and drought, those pretreated with 2-OHMel were resistant, whereas no tolerance was observed in