Wichtige Dokumente
134570
Boc-Pro-OH
99%
Synonym(e):
N-(tert.-Butoxycarbonyl)-L-prolin, Boc-L-prolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −60°, c = 1 in acetic acid
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)/t7-/m0/s1
InChIKey
ZQEBQGAAWMOMAI-ZETCQYMHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?