Wichtige Dokumente
8.53095
Sigma-Aldrich
Boc-D-Pro-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-t.-Boc-D-proline
Größe auswählen
25 G
€ 568,00
€ 568,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 568,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 568,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥98% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
>132 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N1(C(CCC1)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-6-4-5-7(11)8(12)13/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,12,13)
InChIKey
ZQEBQGAAWMOMAI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block for introduction of D-proline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-0027
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=2 in AcOH): +56.5 - +63.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.