Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 68,50 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 € 134,25 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
203-169-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
€ 68,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
mp
212-215 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
InChI key
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8208800025 | 04022536468501 |
| 8208800100 | 04022536468518 |