Wichtige Dokumente
129526
2-Isopropylphenol
98%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.05 mmHg ( 25 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.526 (lit.)
bp
212-213 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
12-16 °C (lit.)
Dichte
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-5-3-4-6-9(8)10/h3-7,10H,1-2H3
InChIKey
CRBJBYGJVIBWIY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
224.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
107 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)