Merck
P5981
Sigma-Aldrich
Petrischalen, Polystyrol
size 150 mm × 15 mm
Synonym(e):
petri dish, petri plate, petri plates
Größe auswählen
100 EA
€ 192,00
€ 192,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 EA
€ 192,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.14
€ 192,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Materialien
circles
polystyrene
Sterilität
sterile; γ-irradiated
Leistungsmerkmale
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
Verpackung
pack of 100 ea
Schalenkapazität
~260 mL
Schalendurchm.
150 mm
Größe
150 mm × 15 mm
Bindungsart
non-treated surface
Allgemeine Beschreibung
Lässt sich leicht mit einer Hand öffnen und schließen und die kantigen Ecken sorgen für Griffigkeit und sicheren Halt. Aufweitung und Länge des Deckelrands sind für leichtes Abnehmen und Aufsetzen des Deckels optimiert. Die Schalen haben drei Lüftungsrippen an der Deckelunterseite, die eine Kondensatansammlung verhindern.
  • Ineinander schiebbare Petrischalen
  • Transparente Ober- und Unterseite
  • Einweg-Petrischale aus Polystyrol für allgemeine mikrobiologische Anwendungen
  • Aus transparentem, nicht-recyceltem Polystyrol geformt
  • Optisch klar
  • Strahlensterilisiert
  • Bei ungeöffnetem Band ist der Inhalt steril
  • Lüftungsrippen sorgen für Luftzirkulation und reduzieren die Kondensatansammlung während der Inkubation
  • Ein aufgeweiteter Deckelrand und kantige Ecken sorgen für gute Griffigkeit, vor allem mit Handschuhen, und ermöglichen das Öffnen und Schließen mit einer Hand
Hinweis: Da diese Schalen aus Polystyrol (nicht Glas) hergestellt sind, können die Schalenwände dünner sein, was einen Größenunterschied im Außendurchmesser von ca. 10 mm ausmacht.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)