Fortfahren mit
B64202
4-Brom-3,5-dimethylphenol
99%
Synonym(e):
4-Brom-3,5-dimethylphenol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BrC6H2(CH3)2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
231-255-8
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
€ 37,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
113-115 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4,10H,1-2H3
InChI key
WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)