Merck
128910
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
synthesis grade, ≥95%
Synonym(e):
BSA
Größe auswählen
10 ML
€ 45,70
25 ML
€ 65,50
100 ML
€ 133,00
1 L
€ 609,00
€ 45,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
€ 45,70
25 ML
€ 65,50
100 ML
€ 133,00
1 L
€ 609,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3C[=NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.43
Beilstein:
1306669
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 45,70
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
synthesis grade
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
C\C(O[Si](C)(C)C)=N/[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+
InChIKey
SIOVKLKJSOKLIF-CMDGGOBGSA-N
Allgemeine Beschreibung
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid(BSA) ist ein starkes Silylierungsmittel für den Schutz von Amiden, Aminen, Alkoholen, Carbonsäuren, Enolen und Phenolen. Es kann auch als Bronsted-Basen-Vorläufer in Tsuji–Trost-Reaktionen eingesetzt werden. Außerdem kann es zum Aktivieren von verschiedenen funktionellen Gruppen bei der Herstellung von Nukleosiden, Peptiden und Heterozyklen eingesetzt werden.[1]
Anwendung
Derivatisierungsreagenz für die GC-MS-Analyse von Phenolsäuren in Früchten.[2]
Reagenz für die regioselektive Entschwefelung von Polysaccharidsulfaten.[3] Wird auch für die Herstellung von Trimethylsilylether aus Kohlehydraten und Alkohol verwendet.[4]
Leistungsmerkmale und Vorteile
BSA ist ein gutes feuchtigkeitsabsorbierendes Material.[5]
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
44 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mohammad Saraji et al.
Journal of separation science, 29(9), 1223-1229 (2006-07-13)
A simple analytical procedure based on single-drop microextraction combined with in-syringe derivatization and GC-MS was developed for determination of some phenolic acids in fruits and fruit juices. Cinnamic acid, o-coumaric acid, caffeic acid, and p-hydroxybenzoic acid were used as model
N, O-Bis (trimethylsilyl) acetamide
Claraz A
Synlett, 24(5), 657-658 (2013)
Solvent free synthesis of 3, 4-dihydropyrimidine-2-(1H)-ones/thiones catalyzed by N, O-bis (trimethylsilyl) acetamide and dicyclohexyl carbodimide
Murthy YLN, et al.
Arabian Journal of Chemistry, 9, S1740-S1746 (2016)
Carbohydrate Research, 237, 313-313 (1992)
Anna Hjelm et al.
Applied and environmental microbiology, 81(2), 726-735 (2014-11-16)
Bacterial ghosts are empty cell envelopes of Gram-negative bacteria that can be used as vehicles for antigen delivery. Ghosts are generated by releasing the bacterial cytoplasmic contents through a channel in the cell envelope that is created by the controlled
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf