Merck
8.18727
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
for synthesis
Synonym(e):
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid, BSA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.43
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
233-892-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
10 hPa ( 50 °C)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
43 °C/11 hPa
transition temp
flash point 40 °C
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
InChI key
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 95,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,830 - 0,835
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
111.2 °F - closed cup
flash_point_c
44 °C - closed cup