Merck
110396
Supelco
Chromotrop 2B
Synonym(e):
4-Nitro-benzolazo-2′-chromotropsäure Dinatriumsalz, Säurerot 176
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H9N3Na2O10S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.37
Farbindexnummer:
16575
Beilstein:
4109733
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
SMILES String
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
InChIKey
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
Anwendung
For the determination of boric acid, borates, germanium, cobalt, nickel, copper and rare earth metals.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)