Fortfahren mit
101036
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
indicator grade
Synonym(e):
PAN
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 567,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.27
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-637-9
Beilstein/REAXYS Number:
206390
MDL number:
€ 150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
indicator grade
Quality Segment
form
solid
technique(s)
titration: suitable
color
green to red, upon chelation with metal, orange-red, as an amorphous solid, yellow, when dissolved in organic solvent
mp
138-141 °C ((280 - 286 °F) - lit), 138-141 °C (lit.)
ε (extinction coefficient)
≥15000 at 462-468 nm in methanol at 0.01 g/L, >35,000 at 222-228 nm in methanol at 0.01 g/L, >9,000 at 300-306 nm in methanol at 0.01 g/L
suitability
suitable for (Suitable For Use as an Indicator in EDTA Titrations)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3O/c19-13-9-8-11-5-1-2-6-12(11)15(13)18-17-14-7-3-4-10-16-14/h1-10,19H/b18-17+
InChI key
LLYOXZQVOKALCD-ISLYRVAYSA-N
General description
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN) is an orange-colored dye. It can form chelates with metal ions, which makes it a valuable indicator in complexometric titrations.
Application
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol is commonly used as an acid-base indicator. It is also suitable as a spectrophotometric reagent, which can extract metal chelates into an organic solvent.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)