Merck
107069
Sigma-Aldrich
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzol
99%
About This Item
Lineare Formel:
HC6F4Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.469 (lit.)
bp
143-143.5 °C (lit.)
Dichte
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1cc(F)c(F)c(Br)c1F