Fortfahren mit
B0904
Fuchsin basisch
certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Basic Red 9, Magenta O, Pararosanilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 591,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fuchsin basisch, special for flagella, certified
agency
certified by the BSC
Quality Segment
type
special for flagella, certified
form
powder
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
green to very dark green
pH
5.0-6.0 (1 g/L)
mp
250 °C
solubility
H2O: 1 mg/mL
density
1.220 g/cm3
λmax
544 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Basic fuchsin, a triphenylmethane dye is commonly a mixture of pararosaniline (C.I. 42500), rosaniline (C.I. 42510), magenta II and new fuchsine (CI 42520). Basic fuchsin is widely used in tissue-specific staining of biological and coloring several materials including orlon, cotton, leather, paper etc. It is also used to stain collagen, muscle and mitochondria.
Application
Zertifiziert für die Geißelfärbung nach Leifson
Basic Fuchsin has been used in several biological tests including:
  • Acid-fast staining with carbol-fuchsine
  • Periodic Acid-Schiff method
  • Feulgen technique for DNA staining
  • ENDO culture medium for distinguishing between the bacteria Escherichia coli and Aerobacter aerogenes
  • Leifson′s method for bacterial flagella staining.
Biochem/physiol Actions
Basic fuchsin possesses anesthetic, bactericidal (gram-positive), and fungicidal properties.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
569-61-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)