Merck
106240
Sigma-Aldrich
Trichlormelamin
98%
Synonym(e):
2,4,6-Tris-(chloramino)-2,4,6-triazin, N2,N4,N6-Trichlor-2,4,6-triamin-1,3,5-triazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H3Cl3N6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.46
Beilstein:
524508
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
ClNc1nc(NCl)nc(NCl)n1
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges