Merck
T9281
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-Tetrametiletilendiamina
BioReagent, suitable for electrophoresis, ≥99.0%
Sinónimos:
1,2- Bis(dimetilamino)-etano, TEMED, TMEDA
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
116.20
Beilstein/REAXYS Number:
1732991
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
41105319
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
product line
BioReagent
assay
≥99.0%
expl. lim.
9.08 %
technique(s)
electrophoresis: suitable
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
CN(C)CCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
General description
TEMED (N,N,N′,N′-tetrametiletilenodiamina) es la molécula que permite la polimerización rápida de los geles de poliacrilamida. En presencia de persulfato de amonio, la TEMED es responsable de la formación de radicales libres a partir de persulfato, iniciando así el proceso de polimerización de acrilamida. Sin embargo, el exceso de concentración de TEMED puede provocar modelos de separación anómalos.
Application
TEMED (N,N,N′,N′-tetrametiletilenodiamina) se ha utilizado para la preparación de hidrogeles de acrilamida y de geles de dodecilsulfatosódico-poliacrilamida.
Caution
Manipular y conservar en gas inerte; sensible al aire y la humedad.
Analysis Note
Probada como catalizador para la PAGE.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
61.7 °F - closed cup
flash_point_c
16.5 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
An in vitro Transcription/translation System for Detection of Protein Interaction.
Lin PC et al.
Bio-protocol null
Phillips TM
Analytical Techniques in Immunochemistry (1991)
Composite three-dimensional woven scaffolds with interpenetrating network hydrogels to create functional synthetic articular cartilage.
Liao IC et al.
Advances in Functional Materials, 23, 5833-5833 (2013)
Detecting protein-protein interactions by Far western blotting.
Wu Y et al.
Nature Protocols, 2, 3278-3278 (2007)
Andrew J Ross et al.
The Journal of organic chemistry, 76(6), 1727-1734 (2011-02-16)
The structure of the alkylzinc-tetramethylethyl-enediamine (TMEDA) cluster cation 3 has been determined in the gas phase by a combination of tandem mass spectrometry, infrared multiphoton dissociation (IRMPD) spectroscopy, and DFT calculations. Both sets of experimental results establish the existence of