1.10732
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed)
GR for analysis
Sinónimos:
N,N,N′,N′-Tetramethyl ethylenediamine (Temed), TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
21 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥99% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
145 °C
potencia
5390 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
1-9 % (v/v)
pH
8.0-8.5 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-55 °C
temperatura de transición
flash point 19 °C
densidad
0.78 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
N(CCN(C)C)(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
Clave InChI
KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (IR-spectrum): passes test
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Sulfated ash: ≤ 0.005 %
Water: ≤ 0.5 %
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
61.7 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
16.5 °C - closed cup