Saltar a
09913
Persulfato de amonio
BioUltra, ≥98.0% (RT)
Sinónimos:
AP, APS, PER, Peroxidisulfato de amonio, Peroxodisulfato de amonio
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 175,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(NH4)2S2O8
Número CAS:
Peso molecular:
228.20
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NA.25
EC Number:
231-786-5
MDL number:
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
7.9 (vs air)
product line
BioUltra
assay
≥98.0% (RT)
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
absorption
cut-off at 308 nm in H2O at 1 M
suitability
in accordance for electrophoresis test
SMILES string
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
InChI key
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalizador para polimerización de gel de acrilamida.
Ammonium persulfate is a strong oxidizing agent frequently used with tetramethylethylenediamine (TEMED) to catalyze the polymerization of acrylamide in making polyacrylamide gels. Ammonium persulfate is used in a variety of applications that depend upon oxidation and photooxidation reactions.
Other Notes
Preparation of polyacrylamide gels - polymerization catalyst
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A7460215589911127
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
reagent grade
grade
reagent grade
assay
≥98.0% (RT)
assay
≥98.0%
assay
98%
assay
98%
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
product line
Redi-Dri
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
pH
1.0-2.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
pH
1-2 (25 °C, 228 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Persulfato de amonio
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)