Merck
L3771
Sigma-Aldrich
Dodecilsulfatosódico
BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, ≥98.5% (GC)
Sinónimos:
Dodecil sulfato de sodio, Dodecil sulfato sodium salt, Lauril sulfato sodium salt, Laurilsulfato de sodio, SDS
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)11OSO3Na
Número de CAS:
Peso molecular:
288.38
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12161902
eCl@ss:
39093306
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.22
biological source
synthetic
Quality Level
grade
for molecular biology
description
anionic
product line
BioReagent
assay
≥98.5% (GC)
form
powder
mol wt
micellar 18,000
aggregation number
62
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
≤2.0% water (Karl Fischer)
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp
204-207 °C (lit.)
transition temp
cloud point >100 °C
solubility
water: soluble
density
1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
absorption
≤0.1 at 260 at 3%
≤0.1 at 280 at 3%
HLB
40
suitability
suitable for electrophoresis
foreign activity
DNase, RNase, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
El dodecilsulfatosódico (SDS), también conocido como laurilsulfato sódico, es un tensioactivo aniónico muy utilizado en diversas aplicaciones científicas, en particular en investigación en biología molecular, bioquímica y biología celular. Su eficacia se deriva de su naturaleza anfifílica, lo que le permite interactuar con moléculas tanto hidrófobas como hidrófilas. El SDS es un detergente versátil que sobresale en la solubilización y desnaturalización de proteínas, por lo que es una herramienta esencial en los procedimientos de extracción y purificación de proteínas. Al alterar las estructuras proteicas, el SDS facilita la separación de las proteínas en función de su peso molecular durante la electroforesis en SDS-PAGE.
Más allá del análisis de proteínas, el SDS encuentra también aplicaciones en la separación electroforética de los lípidos, lo que permite el estudio y la caracterización de estos importantes componentes celulares. Además, el SDS se emplea en diversas técnicas de hibridación y biología molecular, lo que demuestra su versatilidad en una amplia gama de áreas de investigación. La eficacia del SDS tanto en condiciones iónicas como aniónicas amplía aún más su utilidad, permitiéndolo adaptarse a diversas configuraciones y requisitos experimentales. Su capacidad para desentrañar proteínas uniéndose a las cadenas peptídicas e impartiendo una carga negativa elimina eficazmente la forma de la proteína como un factor para la separación en el gel, lo que garantiza la determinación exacta del tamaño de la proteína.
Application
El dodecilsulfatosódico se ha utilizado:
  • en la immunoprecipitación de la cromatina
  • en la electroforesis en gel SDS-poliacrilamida (SDS-PAGE)
  • como componente de la disolución tampón del ensayo de radioinmunoprecipitación para inmunotransferencia
Utilizado para solubilizar y desnaturalizar las proteínas para la PAGE desnaturalizante. La mayoría de las proteínas se unen al SDS en una proporción 1,4 g de SDS por gramo de proteína. Las cargas intrínsecas a la proteína resultan insignificantes en comparación con la carga negativa global proporcionada por el SDS unido. El cociente carga a masa es esencialmente el mismo para cada proteína y migrará en el gel en función sólo de su tamaño.
Detergente aniónico.
Features and Benefits
  • Tensioactivo muy versátil para su investigación en biología molecular y bioquímica
  • Adecuado para aplicaciones de electroforesis
  • Confirmación probada de bajas concentraciones de contaminación por metales pesados,asegurando su idoneidad para diversas aplicaciones.
Analysis Note
Probado para ser utilizado en electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizado.
comparable product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite la Librería de documentos
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in
Shane Stegeman et al.
Endocrine-related cancer, 22(2), 265-276 (2015-02-12)
The oncogene MDM4, also known as MDMX or HDMX, contributes to cancer susceptibility and progression through its capacity to negatively regulate a range of genes with tumour-suppressive functions. As part of a recent genome-wide association study it was determined that
S Bavamian et al.
Molecular psychiatry, 20(5), 573-584 (2015-01-28)
Bipolar disorder (BD) is a heritable neuropsychiatric disorder with largely unknown pathogenesis. Given their prominent role in brain function and disease, we hypothesized that microRNAs (miRNAs) might be of importance for BD. Here we show that levels of miR-34a, which
Satoshi Fukuyama et al.
Nature communications, 6, 6600-6600 (2015-03-26)
Seasonal influenza A viruses cause annual epidemics of respiratory disease; highly pathogenic avian H5N1 and the recently emerged H7N9 viruses cause severe infections in humans, often with fatal outcomes. Although numerous studies have addressed the pathogenicity of influenza viruses, influenza
Tadayoshi Hayata et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 30(2), 318-329 (2014-08-27)
Transforming growth factor (TGF)-β signaling plays critical roles during skeletal development and its excessive signaling causes genetic diseases of connective tissues including Marfan syndrome and acromelic dysplasia. However, the mechanisms underlying prevention of excessive TGF-β signaling in skeletogenesis remain unclear.
Protocolos
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.
This page shows and discusses three protocols for stripping and reprobing a western blot membrane.
Resumen de la química del gel de poliacrilamida e instrucciones detalladas para preparar a mano geles de poliacrilamida con los kits de moldeo del gel bis-Tris TurboMix mPAGE®
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Contenido relacionado
Visión general de los métodos de lisis celular y extracción de proteínas: solubilización con detergente, lisis mediante congelación-descongelación, choque osmótico, tratamiento con ultrasonidos, lisis celular enzimática y técnicas de alteración mecánica como la homogeneización con Dounce, Polytron y con mortero y almirez.
Cell lysis and protein extraction methods overview various techniques, from detergent solubilization to mechanical disruption, supporting research needs.