Merck
P0899
Sigma-Aldrich
Poli-D-lisina hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000
Sinónimos:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Fórmula lineal:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Nombre del producto
Poli-D-lisina hydrobromide, mol wt 70,000-150,000
form
solid
Quality Level
mol wt
70,000-150,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
functional group
amide
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
General description
El hidrobromuro de poli-D-lisina (PDLHB) es un poliaminoácido hidrosoluble con carga positiva que tiene una variedad de aplicaciones en biología y biomedicina. El PDLHB se usa habitualmente para promover la adhesión celular a las superficies, lo cual es esencial para el cultivo celular, la microscopia y la investigación neurocientífica. El PDLHB se utiliza también en la ingeniería de tejidos y la investigación de administración de fármacos. La función principal de la poli-D-lisina radica en facilitar la adhesión celular robusta a las superficies, aprovechando su carga positiva para atraer y anclar las células mediante la unión con proteínas y moléculas de las superficies celulares con carga negativa. Esta característica es especialmente valiosa al recubrir las placas de cultivo y de Petri, donde resulta esencial para garantizar una adhesión celular fiable, en especial para tipos celulares complejos como las células primarias y células cancerosas específicas. En aplicaciones de microscopia y neurociencia, los sustratos recubiertos con PDLHB están a la vanguardia, lo que permite la unión perfecta de células, tejidos y neuronas a los portaobjetos y las placas de cultivo. Esto fomenta la observación y la exploración meticulosas de estos componentes biológicos cruciales, haciendo del PDLHB un recurso indispensable para investigaciones en profundidad. Además, el PDLHB extiende su utilidad a la ingeniería de tejidos al propiciar la creación de andamios de crecimiento celular. Estos andamios recubiertos con PDLHB replican muy bien el entorno celular natural, promoviendo una curación y regeneración efectivas. En el reino de la administración de medicamentos, el PDLHB desempeña un papel fundamental al actuar como escudo protector para los medicamentos encapsulados y guiarlos con precisión a células y tejidos específicos. Este polímero versátil y biocompatible es un activo de valor inestimable que eleva los estándares de la investigación en cultivo celular y bioquímica+R8 dentro del campo de la biología y la biomedicina.
Application
El hidrobromuro de poli-D-lisina se utiliza para las siguientes aplicaciones:
  • Se utiliza en cultivo de células animales
  • Cultivos de neuronas corticales de rata
  • Cultivo celular y tratamiento con siRNA
  • Cultivos celulares primarios y modelo de red neuronal adulta
  • Cultivo de astrocitos corticales
  • Tinción con inmunofluorescencia (las células HDF se sembraron en cubreobjetos de vidrio recubiertos con poli-D-lisina (P0899, Sigma-Aldrich))
  • Recogida de NPC y condiciones de cultivo
Los polímeros de poli-D-lisina pueden utilizarse en la preparación de las superficies para fijación celular. Los polímeros de D-lisina también pueden utilizarse con células que digieren los polímeros poli-L-lisina y causan un captación excesiva de L-lisina.
Este producto está recomendado como sustrato de cultivo celular cuando se utilizan entre 0,5 y 1,0 ml de una disolución 0,1 mg/ml para recubrir 25 cm2. Las versiones del producto de menor peso molecular son menos viscosas, pero las versiones de gran peso molecular proporcionan mas sitios de fijación por molécula.
Biochem/physiol Actions
El hidrobromuro de poli-D-lisina es un factor de unión inespecífica para las células, útil en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos al intensificar la interacción electrostática entre iones con carga negativa de la membrana celular y la superficie del cultivo. Después de la absorción a la superficie del cultivo, la poli-D-lisina aumenta el número de sitios de unión a la célula con carga positiva.
Features and Benefits
  • Adecuada para investigación en cultivos celulares y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Components
La poli-D-lisina es una polímero de aminoácido con carga positiva con aproximadamente un HBr por residuo de lisina. El hidrobromuro permite a la poli-D-lisina estar en una forma cristalina hidrosoluble. Puede encontrarse una pequeña cantidad del producto en la estructura ß porque el HBr interfiere en el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos carboxilo o los grupos que contienen N u O.
Caution
Las disoluciones estériles son estables durante un máximo de 2 años cuando se conservan entre 2 y 8°C. Deben guardarse desecadas a -20°C.
Analysis Note
Este producto tiene un peso molecular de 70 000 - 150 000. Para eliminar el HBr, disuelva este producto en un tampón neutro y dialice hasta eliminar las sales. En general para utilizar este producto como un factor de fijación, añada 50 ml de agua de calidad para cultivo de tejido estéril a 5 mg de poli-lisina y recubra asépticamente la superficie con 1 ml por 25 cm2 de disolución. Después de 5 minutos, retire la disolución mediante aspiración y enjuague bien la superficie. Deje secar durante dos horas antes de introducir las células y el medio.
comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Na Zhang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(9), 1800808-1800808 (2019-05-09)
MicroRNAs effectively modulate protein expression and cellular response. Unfortunately, the lack of robust nonviral delivery platforms has limited the therapeutic application of microRNAs. Additionally, there is a shortage of drug-screening platforms that are directly translatable from in vitro to in
Faith C Blum et al.
Infection and immunity, 80(5), 1662-1669 (2012-03-07)
Botulinum neurotoxins (BoNTs) and tetanus neurotoxin (TeNT) are the most toxic proteins for humans. While BoNTs cause flaccid paralysis, TeNT causes spastic paralysis. Characterized BoNT serotypes enter neurons upon binding dual receptors, a ganglioside and a neuron-specific protein, either synaptic
Hyun-Joo Seo et al.
BMB reports, 41(7), 523-528 (2008-08-07)
BMI-1026 is a synthetic aminopyrimidine compound that targets cyclin dependent kinases (cdks) and was initially designed as a potential anticancer drug. Even though it has been well documented that BMI-1026 is a potent cdk inhibitor, little is known about the
Sarah Jolly et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 31(40), 14314-14323 (2011-10-07)
There is increasing evidence to suggest that the neuronal response to hypoxia is regulated through their interactions with astrocytes. However, the hypoxia-induced molecular mechanisms within astrocytes which influence neuronal death have yet to be characterized. In this study, we investigated
Laura Kerosuo et al.
Journal of cell science, 121(Pt 23), 3941-3950 (2008-11-13)
The mechanisms underlying the decision of a stem or progenitor cell to either self-renew or differentiate are incompletely understood. To address the role of Myc in this process, we expressed different forms of the proto-oncogene Myc in multipotent neural progenitor
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.