Saltar a
P7280
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 30,000-70,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinónimos:
PDL
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
0.016—0.032 mmol lysine
Mol wt:
average mol wt 30,000-70,000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Poli-D-lisina hydrobromide, average mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
γ-irradiated
product line
BioReagent, BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
average mol wt 30,000-70,000
packaging
pkg of 5 X 5 mg, pkg of 5 mg
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
General description
Hidrobromuro de poli-D-lisina (PDL), un polímero con carga positiva que consiste en residuos de lisina, donde cada unidad de lisina está asociada con una molécula de hidrobromuro. Esta molécula de hidrobromuro brinda a la poli-D-lisina una característica única, que le permite formar cristales y hace que sea fácilmente soluble en disoluciones acuosas.
Application
El recubrimiento de hidrobromuro de poli-d-lisina se ha utilizado:
  • En el recubrimiento de los pocillos de las placas de cultivo de tejido y los cubreobjetos para microscopia de inmunofluorescencia de cultivos neuronales primarios destinados a estudiar los trastornos neurológicos asociados con la infección por el virus de Zika.
  • Para cubrir los cubreobjetos con el fin de mejorar la unión y la proliferación de las células mientéricas aisladas de los intestinos de rata.
  • En la preparación de la superficie de los cubreobjetos para la fijación celular destinada al estudio del plexo mientérico del intestino delgado de la rata.
Los polímeros de poli-D-lisina pueden utilizarse en la preparación de las superficies para fijación celular. Los polímeros de D-lisina también pueden utilizarse con células que digieren los polímeros poli-L-lisina y causan un captación excesiva de L-lisina.
Este producto está recomendado como sustrato de cultivo celular cuando se utilizan entre 0,5 y 1,0 ml de una disolución 0,1 mg/ml para recubrir 25 cm2. Las versiones del producto de menor peso molecular son menos viscosas, pero las versiones de gran peso molecular proporcionan mas sitios de fijación por molécula.
Biochem/physiol Actions
El hidrobromuro de poli-D-lisina es un factor de unión inespecífica para las células, útil en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos al intensificar la interacción electrostática entre iones con carga negativa de la membrana celular y la superficie del cultivo. Después de la absorción a la superficie del cultivo, la poli-D-lisina aumenta el número de sitios de unión a la célula con carga positiva.
Features and Benefits
Esterilizado mediante radiación γ
Preparation Note
Este producto tiene un peso molecular de 30 000 - 70 000, se prueba en cultivo celular y se irradia con rayos gamma. Para retirar el HBr, disuelva este producto en un tampón neutro y dialícelo para retirar las sales. En general para utilizar este producto como un factor de fijación, añada 50 ml de agua de calidad para cultivo de tejido estéril a 5 mg de poli-lisina y recubra asépticamente la superficie con 1 ml por 25 cm2 de disolución. Después de 5 minutos, retire la disolución mediante aspiración y enjuague bien la superficie. Deje secar durante dos horas antes de introducir las células y el medio.
Other Notes
La poli-D-lisina es una polímero de aminoácido con carga positiva con aproximadamente un HBr por residuo de lisina. El hidrobromuro permite a la poli-D-lisina estar en una forma cristalina hidrosoluble. Puede encontrarse una pequeña cantidad del producto en la estructura β porque el HBr interfiere en el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos carboxilo o los grupos que contienen N u O.
Disclaimer
Las disoluciones estériles son estables durante un máximo de 2 años cuando se conservan entre 2 y 8°C. Deben guardarse desecadas a -20°C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
P7405P0899P1024
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (chemical)
biological source
-
biological source
-
sterility
γ-irradiated
sterility
γ-irradiated
sterility
-
sterility
-
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
mol wt
average mol wt 30,000-70,000
mol wt
>300,000
mol wt
70,000-150,000
mol wt
≥300,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poli-D-lisina hydrobromide
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)