P6407
Poly-ᴅ-Lysine Hydrobromide
synthetic, mol wt 70,000-150,000, powder, γ-irradiated, suitable for cell culture, BioXtra
Sinónimos:
PDL
About This Item
Productos recomendados
product name
Poli-D-lisina hydrobromide, mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, γ-irradiated, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
sterility
γ-irradiated
product line
BioReagent
BioXtra
form
lyophilized powder
mol wt
70,000-150,000
packaging
pkg of 10 X 5 mg
pkg of 5 mg
concentration
0.016—0.032 mmol lysine
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
4 μg/cm2
impurities
<10% water (by Karl Fischer)
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- como recubrimiento de placas empleadas en el cultivo de células precursoras de las células gliales de rata (RGPCS).
- como recubrimiento de matraces y placas en el cultivo de tanicitos
- en la preparación de la superficie de los cubreobjetos para facilitar la fijación celular
Este producto está recomendado como sustrato de cultivo celular cuando se utilizan entre 0,5 y 1,0 ml de una disolución 0,1 mg/ml para recubrir 25 cm2. Las versiones del producto de menor peso molecular son menos viscosas, pero las versiones de gran peso molecular proporcionan mas sitios de fijación por molécula.
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Esterilizada con radiación gamma (γ).
- Las disoluciones estériles de poli-D-lisina pueden conservarse durante tres años si se almacenan a 2-8˚C.
Components
Caution
Preparation Note
comparable product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Artículos
Poly-Lysine enhances cell binding with positively-charged surface ions, optimizing electrostatic interaction on culture surfaces for increased cell attachment.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocolos
Adhere cells to solid substrates using poly-lysine, which enhances electrostatic interaction between negatively charged ions of the cell membrane and the culture surface.