Merck
P8920
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina solution
0.1 % (w/v) in H2O
Sinónimos:
2-(4-cianoanilino)-4,6-dicloropirimidina, 4-[(4,6-dicloro-2-pirimidinil)amino]benzonitrilo
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41116121
eCl@ss:
32160406
NACRES:
NA.47
biological source
synthetic
shelf life
Expiry date on the label.
mol wt
150,000-300,000
concentration
0.1 % (w/v) in H2O
color
colorless
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Application
La disolución de poli-L-lisina se ha utilizado para la fijación de cortes transversales de células endoteliales a membranas de PET en marcos de acero reticulados mediante UV. Los marcos recubiertos de poli-L-lisina se utilizaron para la colocación de cortes de tejido para análisis inmunohistoquímicos.
Los polímeros de poli-L-lisina pueden utilizarse en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos, la conjugación al metotrexato para incrementar el transporte de medicamentos, la microencapsulación de islote, la tecnología de microencapsulación celular, recubrimiento de portaobjetos de vidrio de micromatrices y preparaciones cromosómicas. La poli-L-lisina de menor peso molecular (30 000-70 000) es menos viscosa en disolución, pero las versiones de mayor peso molecular proporcionan mas sitios de unión por molécula.
Biochem/physiol Actions
La poli-L-lisina es un factor de unión inespecífica a las células útil en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos intensificando la interacción electrostática entre iones con carga negativa de la membrana celular y la superficie del cultivo. Cuando se absorbe a la superficie del cultivo celular, la poli-L-lisina funciona aumentando el número de sitios con carga positiva disponibles para la unión a la célula. Con las células que pueden digerir la poli-L-lisina, debe utilizarse la poli-D-lisina como factor de fijación.
Components
La poli-L-lisina es una polímero de aminoácido con carga positiva con aproximadamente un HBr por residuo de lisina. El hidrobromuro permite a la poli-L-lisina estar en una forma cristalina hidrosoluble. Puede encontrarse una pequeña cantidad del producto en la estructura beta porque el HBr interfiere en el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos carboxilo o los grupos que contienen N u O.
Preparation Note
Este producto se suministra como una disolución al 0,10 % (p/v) en agua. El recubrimiento de los portaobjetos con esta disolución debe ir seguido de una incubación de 5 minutos y de secar los portaobjetos a temperatura ambiente. Los portaobjetos recubiertos serán estables durante un año si se protegen del polvo.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kimberly Cramer et al.
International journal of molecular sciences, 20(14) (2019-07-13)
In situ visualization of molecular assemblies near their macromolecular scale is a powerful tool to investigate fundamental cellular processes. Super-resolution light microscopies (SRM) overcome the diffraction limit and allow researchers to investigate molecular arrangements at the nanoscale. However, in bacterial
Expression of the receptor activator for nuclear factor-?B ligand and osteoprotegerin in chronic otitis media.
Kuczkowski J et al.
American Journal of Otolaryngology, 31, 404-404 (2010)
Distinctive expression of chemokines and transforming growth factor-beta signaling in human arterial endothelium during atherosclerosis.
Volger OL, et al.
The American Journal of Pathology, 171, 326-337 (2007)
Hermann C Altmeppen et al.
Molecular neurodegeneration, 6, 36-36 (2011-05-31)
The cellular prion protein (PrPC) fulfils several yet not completely understood physiological functions. Apart from these functions, it has the ability to misfold into a pathogenic scrapie form (PrPSc) leading to fatal transmissible spongiform encephalopathies. Proteolytic processing of PrPC generates
Guojun Shi et al.
The Journal of clinical investigation, 127(10), 3897-3912 (2017-09-19)
Peptide hormones are crucial regulators of many aspects of human physiology. Mutations that alter these signaling peptides are associated with physiological imbalances that underlie diseases. However, the conformational maturation of peptide hormone precursors (prohormones) in the ER remains largely unexplored.
Artículos
Human Protein Atlas uses A-431, U-251 MG, and U-205 cell lines with Prestige Antibodies for organelle mapping.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Contenido relacionado
Información sobre los estudios clínicos de la sangre, los órganos hematopoyéticos y las enfermedades sanguíneas, incluidos el tratamiento, la prevención y los tintes y colorantes utilizados en las pruebas hematológicas.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.