Merck
P1399
Sigma-Aldrich
Poli-L-lisina hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
Poli-L-lisina hydrobromide, mol wt 150,000-300,000
form
solid
Quality Level
mol wt
150,000-300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<10% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow or pink
functional group
amine
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NCCCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C18H38N6O4/c19-10-4-1-7-13(22)16(25)23-14(8-2-5-11-20)17(26)24-15(18(27)28)9-3-6-12-21/h13-15H,1-12,19-22H2,(H,23,25)(H,24,26)(H,27,28)/t13-,14-,15-/m0/s1
InChI key
WBSCNDJQPKSPII-KKUMJFAQSA-N
Categorías relacionadas
General description
La poli-L-lisina (PLL) es un polímero sintético versátil derivado de la lisina. Actúa como polímero hidrosoluble con carga positiva con aplicaciones en biología y biomedicina. La PLL tiene un papel prominente en el cultivo celular, donde se aplica a las placas de cultivo y las placas de Petri para mejorar la adhesión celular, en particular para las células con poca capacidad de fijación. Esto es crucial para las células primarias y ciertos tipos de células cancerosas. La carga positiva de la PLL forma una capa que atrae a las moléculas con carga negativa de las superficies celulares, facilitando la adhesión al tiempo que minimiza la toxicidad celular en comparación con las superficies de cultivo convencionales.Además, la PLL encuentra utilidad en microscopia y en investigación en neurociencia. Los sustratos recubiertos permiten que las células, los tejidos y las neuronas se adhieran a los portaobjetos y a las placas de cultivo, lo que facilita observaciones detalladas y estudios prolongados. La PLL elimina la necesidad de fijadores que dañan las células y permite el cultivo extendido de células y tejidos. Más allá de estas aplicaciones, la PLL se emplea en inmunoquímica para adherir los tejidos a los portaobjetos para tinción, administración de fármacos para encapsular y liberar medicamentos, y genoterapia para transportar el material genético a las células diana. En general, la PLL se considera biocompatible, lo que garantiza su inocuidad en diversas aplicaciones biomédicas y la convierte en una herramienta valiosa en la investigación bioquímica y biomédica.
Application
Los polímeros de poli-L-lisina pueden utilizarse en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos, la conjugación al metotrexato para incrementar el transporte de medicamentos, la microencapsulación de islote, la tecnología de microencapsulación celular, recubrimiento de portaobjetos de vidrio de micromatrices y preparaciones cromosómicas. La poli-L-lisina de menor peso molecular (30 000-70 000) es menos viscosa en disolución, pero las versiones de mayor peso molecular proporcionan mas sitios de unión por molécula.
Biochem/physiol Actions
La poli-L-lisina es un factor de unión inespecífica a las células útil en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos intensificando la interacción electrostática entre iones con carga negativa de la membrana celular y la superficie del cultivo. Cuando se absorbe a la superficie del cultivo celular, la poli-L-lisina funciona aumentando el número de sitios con carga positiva disponibles para la unión a la célula. Con las células que pueden digerir la poli-L-lisina, debe utilizarse la poli-D-lisina como factor de fijación.
Features and Benefits
  • Adecuada para investigación en cultivos celulares y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Components
La poli-L-lisina es una polímero de aminoácido con carga positiva con aproximadamente un HBr por residuo de lisina. El hidrobromuro permite a la poli-L-lisina estar en una forma cristalina hidrosoluble. Puede encontrarse una pequeña cantidad del producto en la estructura beta porque el HBr interfiere en el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos carboxilo o los grupos que contienen N u O.
Caution
Las disoluciones estériles son estables durante un máximo de 2 años cuando se conservan entre 2 y 8°C. Deben guardarse desecadas a -20°C.
Preparation Note
Este producto tiene un peso molecular de 150 000 - 300 000. Para eliminar el HBr, disuelva este producto en un tampón neutro y dialice hasta eliminar las sales. Ninguno de los productos de poli-L-lisina se ha expuesto al ácido trifluoroacético y se dializan para eliminar los monómeros, dímeros o trímeros, confirmado por cromatografía en capa fina. En general, para utilizar este producto como un factor de fijación, añada 50 ml de agua de calidad para cultivo de tejido estéril a 5 mg de poli-lisina y recubra asépticamente la superficie con 1 ml por 25 cm2 de disolución. Después de 5 minutos, retire la disolución mediante aspiración y enjuague bien la superficie. Deje secar durante dos horas antes de introducir las células y el medio.
Analysis Note
Peso molecular basado en la viscosidad y también puede analizarse mediante MALLS.
comparable product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite la Librería de documentos
Jake Rabinowitz et al.
Science advances, 6(46) (2020-11-15)
Nanofluidic platforms offering tunable material transport are applicable in biosensing, chemical detection, and filtration. Prior studies have achieved selective and controllable ion transport through electrical, optical, or chemical gating of complex nanostructures. Here, we mechanically control nanofluidic transport using nanobubbles.
Tsung-I Chen et al.
Journal of biomedical science, 21, 46-46 (2014-06-03)
Intermittent hypoxia (IH) plays a critical role in sleep breathing disorder-associated hippocampus impairments, including neurocognitive deficits, irreversible memory and learning impairments. IH-induced neuronal injury in the hippocampus may result from reduced precursor cell proliferation and the relative numbers of postmitotic
Andrea Corna et al.
Journal of neural engineering, 15(4), 045003-045003 (2018-05-03)
Retinal prostheses have shown promising results in restoring some visual perception to blind patients but successful identification of objects of different size remains a challenge. Here we investigated electrode-size specific stimulation thresholds and their variability for subretinal electrical stimulation. Our
Hong-Guang Ding et al.
Journal of neuroinflammation, 15(1), 4-4 (2018-01-07)
Cognitive impairment is one of common complications of acute respiratory distress syndrome (ARDS). Increasing evidence suggests that interleukin-1 beta (IL-1β) plays a role in inducing neuronal apoptosis in cognitive dysfunction. The lung protective ventilatory strategies, which serve to reduce pulmonary
Adaobi Okonkwo et al.
Molecular nutrition & food research, 62(18), e1800228-e1800228 (2018-06-21)
DNA repair inhibitors have broad clinical applications in tumor types with DNA repair defects, including colorectal cancer (CRC). Structural analogs of the anticancer agent sulforaphane (SFN) were investigated as modifiers of histone deacetylase (HDAC) and histone acetyltransferase (HAT) activity, and
Artículos
Kanjiro Miyata (The University of Tokyo, Japan) provides insights on the rational design of polymeric materials for “smart” oligonucleotide delivery.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.