Merck
P1149
Sigma-Aldrich
Poli-D-lisina hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt 150,000-300,000
Sinónimos:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 67,50
100 MG
US$ 339,00
500 MG
US$ 1.410,00
US$ 67,50
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 67,50
100 MG
US$ 339,00
500 MG
US$ 1.410,00
About This Item
Fórmula lineal:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
US$ 67,50
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Poli-D-lisina hydrobromide, mol wt 150,000-300,000
form
powder
Quality Level
mol wt
150,000-300,000
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
InChI key
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Application
Los polímeros de poli-D-lisina pueden utilizarse en la preparación de las superficies para fijación celular. Los polímeros de D-lisina también pueden utilizarse con células que digieren los polímeros poli-L-lisina y causan un captación excesiva de L-lisina.
Este producto está recomendado como sustrato de cultivo celular cuando se utilizan entre 0,5 y 1,0 ml de una disolución 0,1 mg/ml para recubrir 25 cm2. Las versiones del producto de menor peso molecular son menos viscosas, pero las versiones de gran peso molecular proporcionan mas sitios de fijación por molécula.
Biochem/physiol Actions
El hidrobromuro de poli-D-lisina es un factor de unión inespecífica para las células, útil en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos al intensificar la interacción electrostática entre iones con carga negativa de la membrana celular y la superficie del cultivo. Después de la absorción a la superficie del cultivo, la poli-D-lisina aumenta el número de sitios de unión a la célula con carga positiva.
Components
La poli-D-lisina es una polímero de aminoácido con carga positiva con aproximadamente un HBr por residuo de lisina. El hidrobromuro permite a la poli-D-lisina estar en una forma cristalina hidrosoluble. Puede encontrarse una pequeña cantidad del producto en la estructura ß porque el HBr interfiere en el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos carboxilo o los grupos que contienen N u O.
Caution
Las disoluciones estériles son estables durante un máximo de 2 años cuando se conservan entre 2 y 8°C. Deben guardarse desecadas a -20°C.
Preparation Note
This product has a molecular weight of 150,000-300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
YaLi Wang et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 14, 170-170 (2020-07-17)
Cyclin-dependent kinase 5 (Cdk5) is a serine/threonine kinase that is activated by the neuron-specific activators p35/p39 and plays important roles in neuronal development, synaptic plasticity, and cognitive behavior. However, the proteolytic cleavage of p35 to p25 leads to prolonged and
Joseph F Margiotta et al.
Frontiers in physiology, 11, 128-128 (2020-03-11)
Irises isolated from the eyes of diverse species constrict when exposed to light. Depending on species this intrinsic photomechanical transduction response (PMTR) requires either melanopsin or cryptochrome (CRY) photopigment proteins, generated by their respective association with retinoid or flavin adenine
Jennifer Heck et al.
Neuron, 103(1), 66-79 (2019-05-21)
The precision and reliability of synaptic information transfer depend on the molecular organization of voltage-gated calcium channels (VGCCs) within the presynaptic membrane. Alternative splicing of exon 47 affects the C-terminal structure of VGCCs and their affinity to intracellular partners and
Jun Han et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 579236-579236 (2021-01-29)
Hypoxia-ischemia brain damage (HIBD) is a neurological disorder occring in neonates, which is exacerbated by neuronal apoptosis. Mesenchymal stem cells (MSCs)-derived extracellular vesicles (EVs) have been proposed as a promising strategy for treating or preventing ischemia-related diseases. However, their mechanisms
Wen-Juan Fan et al.
Neural regeneration research, 11(2), 312-318 (2016-04-14)
To investigate the pattern of neural differentiation and synaptogenesis in the mouse retina, immunolabeling, BrdU assay and transmission electron microscopy were used. We show that the neuroblastic cell layer is the germinal zone for neural differentiation and retinal lamination. Ganglion
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.