Merck
P1024
Sigma-Aldrich
Poli-D-lisina hydrobromide
suitable for cell culture, Mol wt ≥300,000
Sinónimos:
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Fórmula lineal:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Poli-D-lisina hydrobromide, mol wt ≥300,000
Formulario
powder or solid
mol peso
≥300,000
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
Clave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Los polímeros de poli-D-lisina pueden utilizarse en la preparación de las superficies para fijación celular. Los polímeros de D-lisina también pueden utilizarse con células que digieren los polímeros poli-L-lisina y causan un captación excesiva de L-lisina.
Este producto está recomendado como sustrato de cultivo celular cuando se utilizan entre 0,5 y 1,0 ml de una disolución 0,1 mg/ml para recubrir 25 cm2. Las versiones del producto de menor peso molecular son menos viscosas, pero las versiones de gran peso molecular proporcionan mas sitios de fijación por molécula.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El hidrobromuro de poli-D-lisina es un factor de unión inespecífica para las células, útil en la promoción de la adhesión celular a los sustratos sólidos al intensificar la interacción electrostática entre iones con carga negativa de la membrana celular y la superficie del cultivo. Después de la absorción a la superficie del cultivo, la poli-D-lisina aumenta el número de sitios de unión a la célula con carga positiva.
Componentes
La poli-D-lisina es una polímero de aminoácido con carga positiva con aproximadamente un HBr por residuo de lisina. El hidrobromuro permite a la poli-D-lisina estar en una forma cristalina hidrosoluble. Puede encontrarse una pequeña cantidad del producto en la estructura ß porque el HBr interfiere en el enlace de hidrógeno entre el grupo amino y los grupos carboxilo o los grupos que contienen N u O.
Precaución
Las disoluciones estériles son estables durante un máximo de 2 años cuando se conservan entre 2 y 8°C. Deben guardarse desecadas a -20°C.
Nota de preparación
This product has a molecular weight >300,000. To remove the HBr, dissolve this product in a neutral buffer and dialyze to remove the salts. In general, to use this product as an attachment factor, add 50 mL of sterile tissue culture grade water to 5 mg of poly-lysine, and aseptically coat the surface with 1 mL per 25 cm2 of solution. After 5 minutes, remove the solution through aspiration and thoroughly rinse the surface. Let dry for two hours before introducing cells and medium.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sergey Nazarov et al.
The EMBO journal, 39(22), e106249-e106249 (2020-09-22)
Centrioles are polarized microtubule-based organelles that seed the formation of cilia, and which assemble from a cartwheel containing stacked ring oligomers of SAS-6 proteins. A cryo-tomography map of centrioles from the termite flagellate Trichonympha spp. was obtained previously, but higher
Daiane F Engel et al.
Scientific reports, 10(1), 11047-11047 (2020-07-08)
Hypothalamic adult neurogenesis provides the basis for renewal of neurons involved in the regulation of whole-body energy status. In addition to hormones, cytokines and growth factors, components of the diet, particularly fatty acids, have been shown to stimulate hypothalamic neurogenesis;
Gayathri Swaminathan et al.
Autophagy, 12(12), 2404-2419 (2016-10-30)
The regulation of plasma membrane (PM)-localized transmembrane protein/receptor trafficking has critical implications for cell signaling, metabolism and survival. In this study, we investigated the role of BECN1 (Beclin 1) in the degradative trafficking of PM-associated APP (amyloid β precursor protein)
Julien G Roth et al.
eLife, 9 (2020-11-11)
Microdeletions and microduplications of the 16p11.2 chromosomal locus are associated with syndromic neurodevelopmental disorders and reciprocal physiological conditions such as macro/microcephaly and high/low body mass index. To facilitate cellular and molecular investigations into these phenotypes, 65 clones of human induced
Caterina Rizzi et al.
Glia, 66(7), 1395-1416 (2018-02-24)
Microglia are the sentinels of the brain but a clear understanding of the factors that modulate their activation in physiological and pathological conditions is still lacking. Here we demonstrate that Nerve Growth Factor (NGF) acts on microglia by steering them
Artículos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Questions
  1. What type of Poly-D-lysine hydrobromide is most suitable for cell attachment?
    1 answer
    1. Poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight greater than 30,000 Da is recommended for cell attachment. The poly-D-lysine hydrobromide with a molecular weight of 84,000 Da has more attachment sites per polymer chain available to the cells. This type is most suitable for cell attachment.