Documentos clave
G5026
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, copper
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
US$ 93,20
US$ 93,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
US$ 93,20
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
US$ 93,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
copper
descripción
Regular grids with center mark and solid border
envase
vial of 100 grids
Diámetro
3.05 mm
rejilla tamaño
400 mesh × 62 μm pitch
agujero An
42 μm
área abierta tamaño
44%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)