Documentos clave
930369
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Sinónimos:
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
Materiales
carbon film
copper grid
envase
box of 50
film size
5-6 nm
rejilla tamaño
200 mesh
Descripción general
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard square mesh grids.
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)