Documentos clave
G6151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
US$ 82,20
US$ 82,20
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
US$ 82,20
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
US$ 82,20
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Materiales
copper
descripción
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
envase
vial of 100 grids
Diámetro
rejilla tamaño
200 mesh × 125 μm pitch
agujero An
115 μm
área abierta tamaño
84%
Descripción general
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)