Documentos clave
G5276
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
Seleccione un Tamaño
1 VIAL
US$ 369,00
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 VIAL
US$ 369,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
US$ 369,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
gold
descripción
Regular grids with center mark and solid border
envase
vial of 100 grids
Diámetro
3.05 mm
rejilla tamaño
300 mesh × 83 μm pitch
agujero An
63 μm
área abierta tamaño
55%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)