Documentos clave
931500
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 400 mesh, box of 50
Materiales
carbon film
copper grid
envase
box of 50
film size
5-6 nm
rejilla tamaño
400 mesh
Descripción general
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)