Documentos clave
930261
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Sinónimos:
TEM grids
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Formvar/Carbon Supported Copper Grids, grid size 200 mesh, box of 25
Materiales
copper grid
formvar/carbon film
descripción
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
envase
box of 25
rejilla tamaño
200 mesh
Descripción general
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)