Merck
A7094
Sigma-Aldrich
L-Asparragina monohydrate
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Sinónimos:
4-Amida del ácido(S)-2-aminosuccínico, 4-Amida del ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminosuccinámico
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 199,00
100 G
US$ 365,00
1 KG
US$ 2.050,00
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 199,00
100 G
US$ 365,00
1 KG
US$ 2.050,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein:
1723527
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.26
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
L-Asparragina monohydrate, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
origen biológico
non-animal source
Línea del producto
BioReagent
Ensayo
≥98.0%
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D 33.0 to 36.3 °, c = 10 in 6 M HCl
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
impurezas
endotoxin, tested
color
white
mp
233-235 °C (lit.)
solubilidad
H2O: 20 mg/mL
trazas de catión
Fe: ≤10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
<0.1% (Ammonia (NH3))
grupo funcional
amide
amine
carboxylic acid
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Descripción general
La L-asparagina es un aminoácido natural que se encuentra en varias proteínas. Se utiliza en la investigación de laboratorio para diversas aplicaciones: cultivo celular, bioquímica de proteínas y estudios sobre el metabolismo del nitrógeno. Su solubilidad en agua y su papel como fuente de asparagina la convierten en una herramienta versátil para la investigación de procesos biológicos y síntesis química. Además, los restos de L-asparagina en las proteínas pueden ser cruciales para la estabilidad, el plegamiento y las interacciones proteicas.
Aplicación
La L-asparragina se utiliza en medios de cultivo celular y es un componente de la disolución de aminoácidos no esenciales MEM. Se ha demostrado que la L-asparragina potencia la actividad ornitina descarboxilasa en células de adenocarcinoma de colon humano Caco-2 cultivadas y en células del epitelio intestinal IEC-6 cultivadas. La germinación de las esporas de Bacillus subtilis ha aumentado en presencia de L-asparragina. La L-asparragina, un aminoácido proteinogénico de origen no animal se utiliza en la biofabricación de sistemas de cultivo celular para la producción de proteínas recombinantes terapéuticas y de anticuerpos monoclonales. También se ha utilizado como componente de los medios basales LHC para el cultivo de células epiteliales de las vías respiratorias humanas.[1]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El aminoácido L-asparragina es un análogo estructural del ácido L-aspártico, en el que la cadena lateral del resto de ácido carboxílico está amidado para dar un grupo amino terminal.[2] Esto hace que la L-asparragina sea neutra al pH fisiológico. El grupo amida de la asparragina procede de la glutamina,[3] en la reacción entre el aspartato y la glutamina en presencia de ATP, que produce asparragina y glutamato. In vivo, la asparragina es hidrolizada a aspartato y NH4+ por la asparraginasa.[4] La asparragina es también un aminoácido importante en las uniones de los glucopéptidos, a través de los enlaces N-glucosídicos con los anillos de azúcar.
Características y beneficios
  • Adecuada para investigación en cultivos celulares y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Otras notas
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Handbook of Chem-ical Neu-roanatomy (2014)
Methods in Molecular Medicine, 107 null
S R Heller et al.
Journal of biotechnology, 145(4), 334-340 (2010-01-14)
Human prolactin (hPRL) is a 199 aminoacid protein hormone with a wide spectrum of biological activities which is best known for its stimulation of lactation and development of mammary gland. This protein contains only one potential asparagine-linked glycosylation site, which
Stryer L
Biochemistry (2002)
T Berg et al.
Molecular genetics and metabolism, 73(1), 18-29 (2001-05-15)
Lysosomal alpha-mannosidase (EC 3.2.1.24) is required in the degradation of the asparagine-linked carbohydrates of glycoproteins. Deficiency of this enzyme leads to the lysosomal storage disorder alpha-mannosidosis. As an initial step toward enzyme replacement therapy for alpha-mannosidosis, the human lysosomal alpha-mannosidase
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Does L-Asparagine monohydrate soluble in Phosphate Buffer Saline ?
    1 answer
    1. Information available for the solubility of L-asparagine monohydrate in phosphate-buffered saline (PBS) is sparse. From the data available from a couple sources, the solubility of L-asparagine monohydrate in PBS should be between 5-10 mg/mL. This solubility increases as the temperature increases.