A9256
Ácido L-aspártico
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Ácido (S)-(+)-aminosuccínico, Ácido (S-aminobutanodioico
About This Item
Productos recomendados
product name
Ácido L-aspártico, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL
0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat)
1 M NaOH: 50 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759) , CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Categorías relacionadas
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Los clientes también vieron
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.