A8381
L-Asparragina monohydrate
≥99% (TLC)
Sinónimos:
4-Amida del ácido(S)-2-aminosuccínico, 4-Amida del ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminosuccinámico
Productos recomendados
Nombre del producto
L-Asparragina monohydrate, ≥99% (TLC)
origen biológico
synthetic
Ensayo
≥99% (TLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
aplicaciones
cell analysis
peptide synthesis
cadena SMILES
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
Clave InChI
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?