1043502
USP
Asparagine anhydrous
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
L-Asparagine, (S)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, L-Aspartic acid 4-amide
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
asparagine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
235 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
Clave InChI
DCXYFEDJOCDNAF-REOHCLBHSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)