Saltar a
C6727
L-Cistina dihydrochloride
≥98.0% dry basis, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Sinónimos:
Cystine dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 161,00
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 624,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 3.620,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H12N2O4S2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
313.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
250-391-9
MDL number:
US$ 161,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Cistina dihydrochloride, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
biological source
non-animal source
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥98.0% dry basis
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D -174 to -164 °, c = 2 in 1 M HCl
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
≥211.36 °C
solubility
2 M HCl: 50 mg/mL
cation traces
As: ≤2 ppm, Fe: ≤30 ppm, NH4+: ≤0.03%, heavy metals: ≤10 ppm
functional group
carboxylic acid, thiol
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2.2ClH/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12;;/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12);2*1H/t3-,4-;;/m0../s1
InChI key
HHGZUQPEIHGQST-RGVONZFCSA-N
General description
El diclorhidrato de L-cistina es un componente vital de los sistemas biológicos, y su papel en la estructura de proteínas, la química rédox y los procesos celulares lo convierte en una herramienta valiosa para la investigación en biología y química en una amplia gama de aplicaciones, desde la comprensión de los mecanismos bioquímicos fundamentales hasta el desarrollo de medicamentos y la investigación nutricional. La L-cistina es esencial para estudiar la estructura y la función de las proteínas. Se puede utilizar para crear enlaces de disulfuro en las proteínas, ayudando en la formación de complejos proteicos y la estabilización de las estructuras proteicas. Esto es particularmente importante en la investigación biotecnológica y farmacéutica.
Application
El diclorhidrato de L-cistina se ha utilizado:
  • como suplemento para estudiar la captación de homopropargilglicina en metabolómica
  • como suplemento en la síntesis de proteínas para investigación en biología celular y células madre[1]
  • para estudiar el efecto de la peroxidación de lípidos y la ferroptosis mediante la regulación de los niveles de cisteína y GSH en investigación bioquímica[2]
Biochem/physiol Actions
La cistina es la forma dimérica de la cisteína. La cisteína es la fuente de enlaces bisulfuro en las proteínas y tiene un papel en el transporte de azufre. Experimenta una rápida oxidación para formar cistina a pH fisiológico. La L-cistina es crucial para la producción de oxígeno y la modificación de las lipoproteínas de baja densidad en las células del músculo liso arterial. También participa en la síntesis del glutatión.
Features and Benefits
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
  • Adecuado para el cultivo de células de mamífero
  • Preparado de fuentes no animales
  • Probado para endotoxinas
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Disclaimer
higroscópica
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C2526C7477C6852
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
functional group
carboxylic acid, thiol
functional group
-
functional group
-
functional group
(sulfhydryl)
assay
≥98.0% dry basis
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
product line
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cistina dihydrochloride
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf