Merck
C6852
Sigma-Aldrich
L-cisteína hydrochloride monohydrate
98.5-101.0% dry basis, suitable for cell culture, non-animal source, meets EP, USP testing specifications
Sinónimos:
L-Cysteine hydrochloride hydrate (1:1:1)
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 121,00
100 G
US$ 372,00
1 KG
US$ 2.240,00
US$ 121,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 121,00
100 G
US$ 372,00
1 KG
US$ 2.240,00
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
175.63
Beilstein/REAXYS Number:
5158059
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
US$ 121,00
Fecha estimada de envío27 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
L-cisteína hydrochloride monohydrate, from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
biological source
non-animal source
Quality Level
agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
assay
98.5-101.0% dry basis
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D 6.1 to 7.8°, c = 8 in 1 M HCl
[α]25/D 5.7 to 6.8°, c = 8 in HCl (6 N)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
solubility
water: 1 g/10 mL, clear, colorless
cation traces
Fe: ≤10 ppm
NH4+: ≤0.02%
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
(sulfhydryl)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
General description
El clorhidrato de L-cisteína, comúnmente conocido como HCl de cisteína, es un componente vital en la investigación bioquímica debido a sus versátiles funciones. Derivado del aminoácido natural L-cisteína, este compuesto desempeña un papel crucial en las reacciones rédox, la estructura de las proteínas, el cultivo celular y la actividad antioxidante. El HCl de cisteína funciona como reductor y nucleófilo en las reacciones rédox. Además, sirve como precursor del glutatión, un potente antioxidante celular. Su importancia se extiende a la estructura de las proteínas, donde contribuye a la formación de enlaces disulfuro que estabilizan las estructuras proteicas. El HCl de cisteína también propicia el crecimiento celular y la viabilidad en aplicaciones de cultivo celular. Sus aplicaciones generalizadas abarcan diversas áreas de investigación bioquímica, como la biología rédox, la bioquímica de proteínas, la biología celular y las investigaciones de antioxidantes.
Application
El clorhidrato de L-cisteína monohidratada se ha utilizado como componente de los medios selectivos para el cultivo de levaduras.[1] También se ha utilizado como componente del caldo diferencial reforzado para clostridios (DRCM) para el aislamiento de clostridios.[1]
Biochem/physiol Actions
La cisteína (Cys) es un aminoácido que contiene azufre[2] que modula el metabolismo para el crecimiento, la reproducción y la inmunidad. Proporciona el enlace disulfuro en las proteínas y participa en el transporte de azufre. La cisteína participa en la formación de sulfuro de hidrógeno, que funciona como molécula de señalización.[3] Los residuos de Cys están presentes en los sitios catalíticos de varias enzimas.[4]
Antagonista del receptor glutamatérgico NMDA.
Features and Benefits
  • Adecuada para investigación en cultivos celulares y bioquímica
  • Compuesto de gran calidad adecuado para múltiples aplicaciones experimentales
Other Notes
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparable product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Protocol for the selection of single-domain antibody
fragments by third generation intracellular
antibody capture
Tomoyuki Tanaka & Terence H Rabbitts
Nature (2009)
Salma Alavi et al.
STAR protocols, 1(3), 100200-100200 (2020-12-31)
The gut microbiome plays an important role in the exclusion of pathogens and, thus, infection outcomes. Microbiome-pathogen interaction studies are complicated by a lack of tractable animal models and differences in animal model versus human microbiomes. We have adapted the
Richard S. Lord, J. Alexander Bralley
Laboratory Evaluations for Integrative and Functional Medicine (2008)
Durga P Neupane et al.
PLoS pathogens, 18(8), e1010731-e1010731 (2022-08-13)
Children are particularly susceptible to typhoid fever caused by the bacterial pathogen Salmonella Typhi. Typhoid fever is prevalent in developing countries where diets can be less well-balanced. Here, using a murine model, we investigated the role of the macronutrient composition
Hye Mi Kim et al.
Toxins, 13(10) (2021-10-23)
Patulin, a mycotoxin, is known to have cytotoxic effects, but few studies have focused on the involvement of the endoplasmic reticulum (ER) stress response in patulin toxicity and the natural compounds that attenuate it in HepG2 cells. This study tested
Artículos
Importance and uses of cysteine in serum-free eukaryotic, including hybridoma and Chinese Hamster Ovary (CHO) cell, cultures
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.