Saltar a
A4284
L-Asparragina monohydrate
BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
4-Amida del ácido(S)-2-aminosuccínico, 4-Amida del ácido L-aspártico, Ácido (S)-(+)-2-aminosuccinámico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 64,90
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 151,00
1 kg
Fecha estimada de envío01 de junio de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 751,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
150.13
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.75
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-735-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723527
MDL number:
US$ 64,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥99% (TLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
white to off-white
mp
233-235 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-DKWTVANSSA-N
Application
L-Asparagine monohydrate has been used:
  • as a media supplement to culture Black Mexican Sweet (BMS) cells[1]
  • to prepare Adams III media to supplement C+Y medium for culturing Streptococcus pneumoniae[2]
  • in an asparagine-rich diet to study the E0771 syngeneic breast tumor growth and survival in mice[3]
Biochem/physiol Actions
L-Asparagine (L-Asp) is a nonessential amino acid involved in the synthesis of critical cellular proteins of human cells. It is synthesized from oxaloacetic acid. L-Asp is used as a growth supplement for tumor cells in in vitro conditions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A70941372511.01566
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98.0%
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
EMPROVE® EVOLVE
product line
-
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit.)
mp
233-235 °C (lit), 233-235 °C (lit.)
mp
215-217 °C (decomposes)
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Asparragina monohydrate
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)